BR144330
BRAND® stopper
silicone, H 25 mm, top diam. 22 mm
Sinónimos:
Stoppers
Seleccione un Tamaño
US$ 53,20
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 53,20
Productos recomendados
Materiales
silicone
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144330
Altura
25 mm
fondo diám.
17 mm
parte superior diám.
22 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)