Documentos clave
BR144310
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 12 mm
Sinónimos:
Stoppers
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 15,30
US$ 15,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 15,30
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
US$ 15,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
silicone
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 144310
Altura
20 mm
fondo diám.
8 mm
parte superior diám.
12 mm
Descripción general
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)