BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Sinónimos:
Mortar
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiales
melamine formaldehyde
Características
autoclavable at 121°C
fabricante / nombre comercial
BRAND 110710
tamaño
150 mm × 90 mm
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)