Documentos clave
BMSDP01508
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 8 mm, working volume 25150 mL
Sinónimos:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Código UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
titanium (allloy)
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific DP0150-8
Diámetro
8 mm
volumen de trabajo
25150 mL
compatibilidad
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Descripción general
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Aplicación
Ultrasonic homogenization and lysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)