Documentos clave
MABN92-AF488
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Iba1/AIF1, clon 20A12.1, conjugado con Alexa Fluor 488
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinónimos:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
20A12.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AIF1(199)
Descripción general
El factor inflamatorio de aloinjerto 1 (UniProt P55008; también conocido como AIF-1, daintain, transcrito sensible a interferón gamma, molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 1, proteína G1) está codificado por el gen AIF1 (también conocido como G1, IBA1) (ID del gen 199) en humanos. El Iba1/AIF1 es una proteína de unión a Ca(2+) con mano EF inducible por el interferón-gamma (IFN-gamma), de 17 kDa. La expresión del Iba1/AIF1 se limita principalmente al linaje macrófagos/monocitos, y citocinas, como el IFN-gamma, la aumentan. Se ha comunicado que interviene en la función neuronal, las respuestas inflamatorias, el rechazo de aloinjertos, la autoinmunidad y la activación/ función de los macrófagos. También se ha demostrado que se expresa en células de la microglía en enfermedades autoinmunitarias como la encefalomielitis autoinmunitaria experimental, la neuritis y la uveítis.
Aplicación
El anticuerpo anti-Iba1/AIF1, clon 20A12.1, conjugado con Alexa Fluor 488 es un anticuerpo contra el Iba1/AIF1 para utilizar en inmunohistoquímica.
Calidad
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido esplénico humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:300 de este anticuerpo detectó el Iba1/AIF1 en tejido esplénico humano.
Descripción de destino
~17 kDa observados
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Información legal
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Hao-Cheng Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 299(1), 102728-102728 (2022-11-22)
Haploinsufficiency in retinoic acid induced 1 (RAI1) causes Smith-Magenis syndrome (SMS), a severe neurodevelopmental disorder characterized by neurocognitive deficits and obesity. Currently, curative treatments for SMS do not exist. Here, we take a recombinant adeno-associated virus (rAAV)-clustered regularly interspaced short