Merck
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Sinónimos:
Isopropenyl bromide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 153,00
50 G
US$ 534,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 153,00
50 G
US$ 534,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(Br)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
120.98
Beilstein:
1731926
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
5.05 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
Clave InChI
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)