Merck
B78203
Sigma-Aldrich
1-Bromo-1-propene (cis and trans)
98%
Sinónimos:
1-Propenyl bromide
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 759,00
US$ 759,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 759,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
120.98
Beilstein:
1719096
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 759,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
58-63 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
densidad
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
Clave InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Aplicación
1-Bromo-1-propene upon n-BuLi treatment generates the propynyllithium anion, in situ, which later undergoes nucleophilic addition reactions.[1] Some of its other applications are:
  • Synthesis of organic reagents such as methyl but-2-ynoate[1] and 1-iodopropyne.[2]
  • Preparation o f intermediates in the total synthesis of (+)-aphanamol I[3] and skyllamycins A-C.[4]
  • Synthesis of allylated pyrazoles[5], aryl alkynyl sulfides[6] and allenamides.[7]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular [2+ 2] Cycloadditions between Allenamides and Alkenes.
Faustino H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1658-1664 (2012)
Synthesis of 1?Iodopropyne.
Bartko S G, et al.
Organic Syntheses, 93, 245-262 (2003)
Facile multi-decagram synthesis of methyl but-2-ynoate.
Darses B, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(1), 117-119 (2014)
Total Synthesis of Skyllamycins A?C.
Total Synthesis of Natural Products, 119-150 (2018)
Regioconvergent and Enantioselective Rhodium?Catalyzed Hydroamination of Internal and Terminal Alkynes: A Highly Flexible Access to Chiral Pyrazoles.
Haydl A M, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6547-6551 (2016)