Merck
B59802
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyronitrile
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-cyanopropane, 3-Bromopropyl cyanide, 3-Cyanopropyl bromide, 4-Bromobutyronitrile
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 48,80
25 G
US$ 159,00
US$ 48,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 48,80
25 G
US$ 159,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
148.00
Beilstein:
956577
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 48,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCCCC#N
InChI
1S/C4H6BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Clave InChI
CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaojie Zhao et al.
Journal of chromatography. A, 1587, 197-208 (2018-12-26)
Ionic liquid bonded polysiloxanes (PILs) are a class of polysiloxanes whose side chains contain ionic liquid (IL) moieties. Considering their excellent selectivity and thermo-stability, PILs have great potentials in the development of polar stationary phases for gas chromatography. In this
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very