251933
4-Bromobutyryl chloride
95%
Sinónimos:
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
Nivel de calidad
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
101 °C/37 mmHg (lit.)
densidad
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
Clave InChI
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?