Merck
B59004
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzotrifluoride
99%
Sinónimos:
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 142,00
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 142,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.01
Beilstein:
1449557
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
densidad
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)