Merck
B58008
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
182.02
Beilstein:
2042185
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
bp
251-253 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Clave InChI
AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)