Merck
141038
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzonitrile
99%
Sinónimos:
2-Cyanophenol, Salicylonitrile
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 76,50
25 G
US$ 164,00
US$ 76,50
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 76,50
25 G
US$ 164,00
About This Item
Fórmula lineal:
NCC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
1210029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 76,50
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
bp
149 °C/14 mmHg (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Clave InChI
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Hydroxybenzonitrile may be used in the preparation of:
  • methyl-(2-cyanophenoxy)acetate[1]
  • 3-amino-N-phenylbenzofuran-2-carboxamide[2]
  • 2-(2-oxo-2-phenylethoxy)benzonitrile[3]
  • 3-amino-2-cyanobenzo[b]furane[4]
It may also be used as a directing group for meta-selective C-H bond alkenylation.[5]
2-Hydroxybenzonitrile was used as starting reagent during the synthesis of:
  • mono-alkoxyphenyloxazoline[6]
  • furanoside[7]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective Cu-catalyzed 1, 4-addition of Me3Al to a 4, 4-disubstituted cyclohexa-2, 5-dienone.
Takemoto Y, et al.
Tetrahedron, 52(45), 14177-14188 (1996)
meta-Selective arene C-H bond olefination of arylacetic acid using a nitrile-based directing group.
Bera M, et al.
Organic Letters, 16(21), 5760-5763 (2014)
A microwave-assisted multicomponent protocol for the synthesis of benzofuran-2-carboxamides.
Vincetti P, et al.
Tetrahedron Letters, 57(13), 1464-1467 (2016)
1, 3-Dipolar Cycloaddition in the Preparation of New Fused Heterocyclic Compounds via Thermal Initiation.
Porubsky M, et al.
Molecules (Basel), 21(2), 187-187 (2016)
Reactivity of 1, 2-cyclic sulfite xylosides towards nucleophiles.
Batoux N, et al.
Tetrahedron, 65(43), 8858-8862 (2009)