Merck
ALD00126
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 75,20
US$ 75,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 75,20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9FO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
236.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 75,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
75-80 °C
cadena SMILES
O=S(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2)(F)=O
InChI
1S/C12H9FO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
PNFCPDDYELHQKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.