Merck
ALD00224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
95% (NMR)
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 1.290,00
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 1.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrF2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
257.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95% (NMR)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
43-48 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(F)C=C(Br)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrF2O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
ZZZTWJUPHPODPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.