Merck
ALD00058
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrFO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
269.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
92-97 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(OC)C=CC(Br)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrFO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
SQXFRZSRCGSBKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.