A59506
1-Aminoindan
98%
Sinónimos:
1-Indanamine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCapplication for HPLCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.