324450
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
96%
Nivel de calidad
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]19/D +7.0°, c = 2.4 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.4871 (lit.)
bp
99-101 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCN(C1)C[C@@H]2CCCN2
InChI
1S/C9H18N2/c1-2-7-11(6-1)8-9-4-3-5-10-9/h9-10H,1-8H2/t9-/m0/s1
Clave InChI
YLBWRMSQRFEIEB-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.