Merck
162108
Sigma-Aldrich
4-Aminoindan
97%
Sinónimos:
4-Indanamine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 77,70
US$ 77,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 77,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
133.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 77,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.592 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
Clave InChI
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Aminoindan undergoes nucleophlic addition reaction with 2-chloroacetylisocyanate to yield 1-(2-chloroacetyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-urea[1].
Aplicación
4-Aminoindan was used in the synthesis of 4,5-dihydro-N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxazol-2-amine[1] and 1-(2-chloroethyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)urea[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jessica S Fortin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4456-4469 (2007-05-15)
A number of N-phenyl-N'-(2-chloroethyl)ureas (CEUs) have been shown to be potent antimitotics through their covalent binding to the colchicine-binding site on intracellular beta-tubulin. The present communication aimed to evaluate the role of the electrophilic 2-chloroethyl amino moiety of CEU on