A56450
1-Aminohomopiperidine
95%
Sinónimos:
N-Aminohexamethyleneimine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
Clave InChI
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)