Merck
711357
Sigma-Aldrich
4-Aminotetrahydropyran
97%
Sinónimos:
Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 197,00
US$ 197,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 197,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 197,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463
densidad
0.977 g/cm3 at 25 °C
grupo funcional
ether
cadena SMILES
NC1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4,6H2
Clave InChI
AHVQYHFYQWKUKB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luke W Giles et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(7), 4086-4095 (2020-02-08)
Light-responsive binary (azobenzene + solvent) lyotropic liquid crystals (LCs) were investigated by structural modification of simple azobenzene molecules. Three benzoic acid-containing azobenzene molecules 4-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO1), 3-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid (AZO2) and 5-(4-(hydroxyphenyl)diazenyl)isophthalic acid (AZO3) were produced with various amide substitutions to