Merck
641065
Sigma-Aldrich
2-Oxopiperazine
97%
Sinónimos:
2-Ketopiperazine, 3,4,5,6-Tetrahydropyrazin-2-ol, 3-Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
136-140 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Clave InChI
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-oxopiperazine is an important building block in medicinal chemistry, since it forms the structural moiety of many natural products and biologically active compounds.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kuhan Chandru et al.
Scientific reports, 10(1), 17560-17560 (2020-10-18)
Prebiotic chemists often study how modern biopolymers, e.g., peptides and nucleic acids, could have originated in the primitive environment, though most contemporary biomonomers don't spontaneously oligomerize under mild conditions without activation or catalysis. However, life may not have originated using
"Skeletal diversity by sequential one-pot and stepwise routes using morpholine ester scaffolds"
Ciofi L, et al.
Tetrahedron Letters, 51(48), 6282-6285 (2010)
"Oligooxopiperazines as nonpeptidic a-helix mimetics"
Tosovska P and Arora.SP
Organic Letters, 12(07), 1588-1591 (2010)