Merck
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.12
Beilstein:
879494
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34 °C (lit.)
densidad
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
Clave InChI
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Bone marrow,spleen,Liver
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid