Merck
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 571,00
US$ 571,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 571,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
Beilstein:
2056075
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 571,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
Clave InChI
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)