219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinónimos:
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Información sobre el gen
rat ... Slc1a3(29483)
Categorías relacionadas
Aplicación
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCActive Filters