Merck
95889
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
3196456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −32±2°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97.5:2.5 (GC)
índice de refracción
n20/D 1.533
densidad
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)