Merck
94481
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethoxy)-2-methyl-2-propanol
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422
densidad
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)6-10-5-4-9-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
SIUWDFVMEASCRP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Stable precursor for a watersoluble unstable Boc reagent, e.g. the chloroformate
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C. Birr
Solid Phase Synth. and Combinat. Libr., Coll. Papers, 5th Intl. Synmp., 82-82 (1998)