Merck
938726
Sigma-Aldrich
ImPy-Dipop-Dipp
greener alternative
Sinónimos:
5-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2-(2,6-diisopropylphenyl)imidazo[1,5-a]pyridin-2-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H39ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
507.11
Código UNSPSC:
12352100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Cross Couplings
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1[N+]2=CN3C(C4=C(OC(C)C)C=CC=C4OC(C)C)=CC=CC3=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C31H39N2O2.ClH/c1-20(2)25-13-10-14-26(21(3)4)31(25)32-18-24-12-9-15-27(33(24)19-32)30-28(34-22(5)6)16-11-17-29(30)35-23(7)8;/h9-23H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XMDMIAJKGFBECK-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
ImPy-Dipop-Dipp is an NHC precursor developed in the Szostak group. The ligand is useful in a range of catalytic transformations, and is particulary well suited to the following: Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates, Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2), Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Suzuki-Miyaura cross-coupling of aryl mesylates and tosylates Suzuki–Miyaura cross-coupling of nitroarenes (Ar–NO2) or aryl sulfamates Buchwald-Hartwig amination of alkyl sulfoxides or aryl sulfamates
Características y beneficios
ImPy-Dipop-Dipp is an asymmetric NHC ligand precursor. It forms air-and moisture stable complexes with transition metals and is particulary effective in palladium catalyzed cross-coupling reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)