Merck
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
Sinónimos:
1,1′-(1,6-Hexanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione] (ACI), 1,6-Bis(maleimido)hexane, 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,6-hexanediyl)bis- (9CI, ACI), N,N′-Hexamethylenebis[maleimide], Maleimide, N,N′-hexamethylenedi- (6CI, 7CI, 8CI)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
276.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
color
white to beige
mp
136-141 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
Aplicación
1, 6- BMH crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Características y beneficios
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 6-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)