Merck
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
Sinónimos:
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
248.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
color
white to beige
mp
206 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
Clave InChI
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Características y beneficios
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Yogesh S Patel, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)