934402
2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperidin-4-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-5-(4-piperidinyl)-, hydrochloride, 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperidin-4-yl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1CCC(CC1)c2cc3c(cc2)C(=O)N(C3=O)C4CCC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H19N3O4/c22-15-4-3-14(16(23)20-15)21-17(24)12-2-1-11(9-13(12)18(21)25)10-5-7-19-8-6-10/h1-2,9-10,14,19H,3-8H2,(H,20,22,23)
Clave InChI
KOGMQASWKIDFRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Technology Spotlight
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Otras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)