Merck
E7750
Sigma-Aldrich
N-(3-dimetilaminopropilo)-N′-etilcarbodiimida hydrochloride
commercial grade, powder
Sinónimos:
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hydrochloride, EDAC, EDC, EDC hydrochloride, WSC hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17N3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
191.70
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
Quality Level
grade
commercial grade
form
powder
technique(s)
Northern blotting: suitable
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
El clorhidrato de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (HCl de EDC), normalmente conocido como EDAC, es un reactivo hidrosoluble muy potente y ampliamente utilizado en el ámbito de la investigación química y bioquímica, al desempeñar un papel crucial en la facilitación de la formación de enlaces amida. Dentro del dominio de la síntesis peptídica, el HCl de EDC demuestra una notable eficiencia en la catálisis del acoplamiento de aminoácidos a través de sus grupos carboxilo y amina, facilitando así la creación de cadenas peptídicas con secuencias y funcionalidades específicas. Este atributo particular es muy valioso en la producción de péptidos para diversos fines experimentales. Más allá de los péptidos, la influencia del HCl de EDC se extiende a la construcción de inmunógenos, donde participa activamente en la unión covalente de los haptenos (pequeñas moléculas que desencadenan una respuesta inmunitaria) a las proteínas transportadoras. Esta participación resulta fundamental en la investigación y el desarrollo de vacunas.
La versatilidad del HCl de EDC se manifiesta aún más en su capacidad de modificar los ácidos nucleicos, permitiendo el marcaje del ADN y el ARN a través de sus grupos de 5′ fosfato. Esta funcionalidad mejora la visualización, el seguimiento y el análisis de estas moléculas cruciales y contribuye de manera significativa al avance de la investigación de los ácidos nucleicos. Además, el HCl de EDC sirve como un puente biomolecular vital, actuando como un reticulante que conecta los NHS-ésteres reactivos a las aminas de las biomoléculas con los grupos carboxilo. Esta técnica es particularmente valiosa en la conjugación de proteínas, permitiendo la creación de moléculas híbridas con nuevas propiedades y funciones. El mecanismo subyacente del HCl de EDC implica su reacción con un grupo carboxilo, formando un intermediario inestable que busca activamente un compañero amina. El delicado equilibrio de esta reacción enfatiza la necesidad de optimizar las condiciones que garanticen una conjugación eficaz. La asistencia de la N-hidroxisuccinimida (NHS) potencia más las capacidades del HCl de EDC al estabilizar el intermediario y permitir procedimientos de conjugación en dos etapas, ofreciendo una mayor flexibilidad y control, en especial cuando se trata de biomoléculas complejas.
Application
  • El clorhidrato de N-(3-dimetilaminopropil)- N′-etilcarbodiimida se ha utilizado para la formación de bioconjugados de FND (nanodiamantes fluorescentes)-transferrina.
  • Se ha utilizado para el reticulado de la polietilenimina con las partículas de oro.
  • Se ha utilizado como agente de unión a la carbodiimida para el recubrimiento de microesferas de poliestireno carboxilado con BSA (seroalbúmina sérica) biotinilada.
Biochem/physiol Actions
Reactivo de condensación hidrosoluble. El EDAC se utiliza generalmente como activador de carboxilos para la formación del enlace amida con las aminas primarias. Además, reaccionará con los grupos de fosfato. El EDAC se ha utilizado en la síntesis de péptidos; la formación de enlaces transversales entre proteínas y ácidos nucleicos; y la preparación de inmunoconjugados como ejemplos. Normalmente, el EDAC se utiliza en el intervalo de pH 4,0-6,0 sin disoluciones tampón. En particular, deben evitarse los tampones de amina y carboxilato.
Features and Benefits
Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Fluorescent nanodiamonds for specifically targeted bioimaging: Application to the interaction of transferrin with transferrin receptor.
Weng M-F et al.
Diamond and Related Materials, 18, 587-587 (2009)
Shengbiao Li et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(5), 1730-1739 (2015-01-22)
Valproic acid (VPA) is widely used to treat epilepsy, migraine, chronic headache, bipolar disorder, and as adjuvant chemotherapy, but potentially causes idiosyncratic liver injury. Alpers-Huttenlocher syndrome (AHS), a neurometabolic disorder caused by mutations in mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG), is
Mechanical checkpoint for persistent cell polarization in adhesion-naive fibroblasts.
Bun P et al.
Biophysical Journal, 107, 324-324 (2014)
Cationic gold microparticles for biolistic delivery of nucleic acids.
Svarovsky S et al.
Biotechniques, 45, 535-535 (2008)
Lars Freudenmacher et al.
The Journal of comparative neurology, 528(5), 705-728 (2019-10-01)
Based on anatomical and functional data, the habenula-a phylogenetically old brain structure present in all vertebrates-takes part in the integration of limbic, sensory, and basal ganglia information to guide effective response strategies appropriate to environmental conditions. In the present study
Artículos
Click chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
The detection and quantification of biomarkers are essential for medical diagnostics, environmental monitoring, and bioresearch.