933651
Poly(caprolactone fumarate)
average Mn 5,000
Sinónimos:
PCLF, Polycaprolactone fumarate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
viscous liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 5,000
color
clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Tissue engineering including bone and nerve regeneration
- 3D bioprinting
- Drug delivery
Características y beneficios
- Biocompatible
- Crosslinkable via photopolymerization, radical polymerziation, thermal polymereization
- Flexible polymer chain
- Biodegradable via hydrolysis of the ster bonds in both PCL and fumarate segments
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)