Merck
900625
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone diol
average Mn 10,000
Sinónimos:
Diethylene glycol-initiated polycaprolactone, Polycaprolactone oxydiethylene ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 216,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 216,00
About This Item
Fórmula lineal:
C4H8O3(C6H10O2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 10,000
temperatura de transición
Tm 57-62 °C (experimental)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Polycaprolactone diol is a biodegradable, ε-caprolactone-based polymer for use in biomedical research applications. Due to the synthetic method used, this material features two terminal hydroxyl units, allowing it to be readily functionalized or used in the synthesis of more complex polymers (e.g. polyurethanes) for applications such as shape-memory materials. Due to the high aliphatic content and molecular weight, polycaprolactone diol features increased stability in vivo and high Tg, respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preparation and characterization of highly porous biodegradable polyurethane scaffolds for soft tissue applications.
Guan J, et al.
Biomaterials, 3961-3971 (2005)
Injectable polymeric biomaterials: a brief review.
Dou J, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, B273-B282 (2015)
A novel degradable polycaprolactone networks for tissue engineering.
Kweon HY, et al.
Biomaterials, 801-808 (2003)