Documentos clave
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Sinónimos:
4-pin SEM mount
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Descripción general
EMS techware
Aplicación
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)