Documentos clave
933309
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
Sinónimos:
Vertical mount
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño
3.2 mm , (1/8”) pin
Descripción general
EMS techware
Aplicación
Allows for a higher SE signal without having to tilt the specimen stage and it accommodates any standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)