Merck
929751
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, PEGDA, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
Formulario
fine powder
Nivel de calidad
mol peso
Mn 3,400
contiene
MEHQ as inhibitor
color
white to off-white
solubilidad
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
cadena SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Poly(ethylene glycol) (PEG) diacrylate is a homobifunctional, hydrophilic, biocompatible polymer commonly used as a crosslinker in PEG hydrogels. Crosslinked networks can be formed via radical initiator induced polymerization or photopolymerization.
Aplicación
PEG diacrylate has numerous applications including tissue engineering, 3D printing applications, surface modifications, PEGylation of proteins and peptides, and drug delivery.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)