Merck
907227
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average Mn 4,000, average Mn 4,000, <200 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 193,00
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 193,00
About This Item
Fórmula lineal:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
descripción
Ω-end acrylate
α-end acrylate
Formulario
powder
mol peso
average Mn 4,000 (by NMR)
average Mn 4,000
contiene
MEHQ as inhibitor
<200 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
color
white to off-white
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
High purity PEG diacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers.It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)