Merck
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Peso molecular:
421.22
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)