Merck
928917
Sigma-Aldrich
[CF3]8-DPPF
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H20F24FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
1098.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
154-155 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C[Fe]C.FC(C1=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)c3cccc3)=C1)(F)F.FC(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(P(C5=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C5)c6cccc6)=C4)(F)F
Categorías relacionadas
Aplicación
[CF3]8-DPPF is a ferrocenyl phosphine ligand used in a mild Ni catalyzed C-N cross coupling reaction.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Richard Y Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(9), 4500-4507 (2020-02-11)
Palladium-catalyzed amination reactions using soluble organic bases have provided a solution to the many issues associated with heterogeneous reaction conditions. Still, homogeneous C-N cross-coupling approaches cannot yet employ bases as weak and economical as trialkylamines. Furthermore, organic base-mediated methods have