703028
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane bis(tetrafluoroborate)
97%
Sinónimos:
dcpp
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
178-183 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](CCC[PH+](C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2.2BF4/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)5/h24-27H,1-23H2;;/q;2*-1/p+2
Clave InChI
XJZAIJGNZUQTAM-UHFFFAOYSA-P
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?