Merck
92877
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane-palladium(II) chloride
≥95.0%
Sinónimos:
Dichloro-1,4-bis(diphenylphosphino)butane-palladium(II), Palladium(II) chloride 1,4-bis(diphenylphosphino)butane complex, PdCl2(dppb)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H28Cl2P2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
603.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2.2ClH.Pd/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;;;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
catalyst for coupling reactions
Otras notas
Palladium-catalyzed cross-coupling and coupling reactions [1][2]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kentaro Masui et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(16), 5074-5075 (2004-04-22)
Palladium-catalyzed C-H homocoupling of thiophene derivatives takes place in the presence of silver(I) fluoride or acetate. A variety of bithiophenes are obtained in good to excellent yields. In particular, the reaction of 2-bromothiophene proceeds at room temperature to afford 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene
Bjork, P.; Hornfeldt, A.-B. et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 1161-1161 (1994)
Minato, K.; Suzuki, K et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 511-511 (1984)
M. Kranenburg et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 155-155 (1998)
MethCohn, O.; Jiang, H.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3737-3737 (1998)