Documentos clave
928631
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, clear
Sinónimos:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box clear.
Aplicación
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)