Documentos clave
917524
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Sinónimos:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 95,30
US$ 95,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 95,30
About This Item
Código UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
US$ 95,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Tapered dispensing tips, polypropylene, 27 gauge, clear, ID 0.008″, 50/box
Aplicación
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)