Merck
925497
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6
≥95%
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 186,00
500 MG
US$ 1.200,00
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 186,00
500 MG
US$ 1.200,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H40F10IrN4O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
1045.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Aplicación
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion