Merck
918105
Sigma-Aldrich
(MeBPI)2Ni
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 163,00
1 G
US$ 444,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 163,00
1 G
US$ 444,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H32N10Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
711.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
0 left in stock
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Ni+2].[N-]5\C(=N\c8nccc(c8)C)\c6c(cccc6)\C\5=N/c7nccc(c7)C.[N-]1\C(=N\c4nccc(c4)C)\c2c(cccc2)\C\1=N/c3nccc(c3)C
Clave InChI
UEBWUPHCLCWDLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(MeBPI)2Ni is a redox-active shuttle developed in the Sevov lab for electrocatalytic cross-electrophile coupling reactions. When combined with (MeBPI)Ni-OAc (919365), (MeBPI)Ni-OAc enables the reductive coupling of a wide range of aryl, heteroaryl, or vinyl bromides with primary or secondary alkyl bromides.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Blaise L Truesdell et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(12), 5884-5893 (2020-03-03)
Cross-electrophile coupling (XEC) of alkyl and aryl halides promoted by electrochemistry represents an attractive alternative to conventional methods that require stoichiometric quantities of high-energy reductants. Most importantly, electroreduction can readily exceed the reducing potentials of chemical reductants to activate catalysts