Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
900788
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
Sinónimos:
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 440,00
1 G
US$ 1.230,00
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 440,00
1 G
US$ 1.230,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Nivel de calidad
Ensayo
≥94% (carbon as CNT by TGA)
Formulario
powder
composición
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
resistencia de la lámina
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
P × L
2.5-3 nm × 2-6 μm
superficie
≥700 m2/g , BET
impurezas
≤5 wt. % moisture content (TGA)
densidad aparente
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Signis® FW100 is engineered to meet the growing demand for a material with the high conductivity, large surface area, and to contain mostly double and triple walled carbon nanotubes. Applications for few-walled carbon nanotubes include advanced battery electrode additives, super/ultracapacitor materials, and more.
Aplicación
  • Battery materials.
  • Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Características y beneficios
  • Reinforced molecular structure.
  • Improved electron transport.
Nota de preparación
CoMoCAT synthesis process
Información legal
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.