Documentos clave
808237
Sigma-Aldrich
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
Sinónimos:
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X, Nanograde N-21X
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 161,00
50 ML
US$ 527,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 161,00
50 ML
US$ 527,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
dispersion
concentración
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
función de trabajo
-3.7--4.1 eV
tamaño de partícula
8-16 nm
viscosidad
1.7-2.7 cP
Aplicación
Al-doped ZnO nanoparticle ink is for spin coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics. Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Nota de preparación
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at 80°C - 120°C.
Información legal
Product of Avantama Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.