920525
2-((4-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diazepan-1-yl)methyl)oxazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CCCN(CC1)CC2=NC(C(O)=O)=CO2)=O)C
InChI
1S/C15H23N3O5/c1-15(2,3)23-14(21)18-6-4-5-17(7-8-18)9-12-16-11(10-22-12)13(19)20/h10H,4-9H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
ISKRFCHVIQJQMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Similar linkers in this series:
920517
920681
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)