Merck
920657
Sigma-Aldrich
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 532,00
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 532,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26ClN3O4
Peso molecular:
359.85
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
US$ 532,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder and chunks
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC1=C(CCC(O)=O)N2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2=N1.Cl
Clave InChI
OYHWWEYTVJATKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)