Merck
920568
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H21N3O2
Peso molecular:
251.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
Nivel de calidad
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(CCC1=CN=C2CNCCN12)=O)C
Clave InChI
OKFDKTIPEQWBHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Butyl 3-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoate is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)